Få mere at vide
1-(4-Chloro-Benzhydryl)-4-Nitroso-Piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chloro-Benzhydryl)-4-Nitroso-Piperazine |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(4-Chloro-Benzhydryl)-4-Nitroso-Piperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN3O/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-10-12-21(19-22)13-11-20/h1-9,17H,10-13H2 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 315.1138 |