missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4-Chloro-6,7-dimethoxyphthalazin-1-yl)piperidin-4-yl Ethylcarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chloro-6,7-dimethoxyphthalazin-1-yl)piperidin-4-yl Ethylcarbamate |
| CAS | 1586753-74-3 |
| Molekylær formel | C18H23ClN4O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23ClN4O4/c1-4-20-18(24)27-11-5-7-23(8-6-11)17-13-10-15(26-3)14(25-2)9-12(13)16(19)21-22-17/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,20,24) |
| SMIL | CCNC(=O)OC1CCN(CC1)c2nnc(Cl)c3cc(OC)c(OC)cc23 |
| IUPAC navn | [1-(4-chloro-6,7-dimethoxyphthalazin-1-yl)piperidin-4-yl] N-ethylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.85 |
| Formel vægt | 394.1408 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?