Få mere at vide
1-(4-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)urea |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClF3N2O2/c15-12-6-3-9(7-11(12)14(16,17)18)20-13(22)19-8-1-4-10(21)5-2-8/h1-7,21H,(H2,19,20,22) |