missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)urea, TRC

Artikelnummer. 30358046
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358046 100 mg
30362140 50 mg
30362982 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC596195100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1129683-83-5
Molekylær formel C14H10ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 330.69
Synonym N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N'-(4-hydroxyphenyl)urea
IUPAC navn 1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)urea
SMIL Oc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)urea
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10ClF3N2O2/c15-12-6-3-9(7-11(12)14(16,17)18)20-13(22)19-8-1-4-10(21)5-2-8/h1-7,21H,(H2,19,20,22)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.