Få mere at vide
1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-hydroxypyrazole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClN2O2/c10-6-1-2-7(8(13)5-6)12-4-3-9(14)11-12/h1-5,13H,(H,11,14) |
| Formel vægt | 210.0196 |