missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, TRC

Artikelnummer. 30356356
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356356 250 mg
30364675 50 mg
30364110 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC423995250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 512165-97-8
Molekylær formel C9 H7 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 210.617
Synonym 3H-Pyrazol-3-one, 1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)-1,2-dihydro-, BF 500-8, 500-M85, M500F085
IUPAC navn 1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)pyrazol-3-ol
SMIL Oc1ccn(n1)c2ccc(Cl)cc2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-hydroxypyrazole
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7ClN2O2/c10-6-1-2-7(8(13)5-6)12-4-3-9(14)11-12/h1-5,13H,(H,11,14)
Formel vægt 210.0196
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.