missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl)-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 151921-06-1 |
| Molekylær formel | C18 H12 Cl F N2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, 3-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-3H-imidazole-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12ClFN2O3/c1-10-21-9-16(18(24)25)22(10)15-7-6-11(19)8-13(15)17(23)12-4-2-3-5-14(12)20/h2-9H,1H3,(H,24,25) |
| SMIL | Cc1ncc(C(=O)O)n1c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3F |
| IUPAC navn | 3-[4-chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methylimidazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.75 |
| Formel vægt | 358.052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?