missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, Mikromol™

Artikelnummer. 17940596
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17940596 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17940596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1106.150025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid
CAS 151921-06-1
Analyt- eller komponentnavne 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H12 Cl F N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, 3-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-3H-imidazole-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H12ClFN2O3/c1-10-21-9-16(18(24)25)22(10)15-7-6-11(19)8-13(15)17(23)12-4-2-3-5-14(12)20/h2-9H,1H3,(H,24,25)
SMIL Cc1ncc(C(=O)O)n1c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3F
IUPAC navn 3-[4-chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-imidazole-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 358.75
Mængde 25 mg
Formel vægt 358.052 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.