Få mere at vide
1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde, Mikromol™
Artikelnummer. 17900786
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17900786 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17900786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1106.130025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
CAS 2454678-38-5
Analyt- eller komponentnavne 1-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H12 Cl F N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl)-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-[4-Chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-imidazole-4-carbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C18H12ClFN2O2/c1-11-21-9-13(10-23)22(11)17-7-6-12(19)8-15(17)18(24)14-4-2-3-5-16(14)20/h2-10H,1H3
SMIL Cc1ncc(C=O)n1c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3F
IUPAC navn 3-[4-chloro-2-(2-fluorobenzoyl)phenyl]-2-methyl-imidazole-4-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 342.75
Mængde 25 mg
Formel vægt 342.0571 g/mol