Få mere at vide
1-[4-Chloro-2-(1’-hydroxy-1’-methylbenzyl)phenyl]-3-ethyl-2-thio-urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-Chloro-2-(1'-hydroxy-1'-methylbenzyl)phenyl]-3-ethyl-2-thio-urea |
| CAS | 21740-97-6 |
| Molekylær formel | C17 H19 Cl N2 O S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[4-Chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-N'-ethyl-thiourea |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-3-19-16(22)20-15-10-9-13(18)11-14(15)17(2,21)12-7-5-4-6-8-12/h4-11,21H,3H2,1-2H3,(H2,19,20,22) |
| SMIL | CCNC(=S)Nc1ccc(Cl)cc1C(C)(O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-[4-chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-3-ethylthiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.864 |
| Formel vægt | 334.091 |