Få mere at vide
1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone |
| CAS | 60875-16-3 |
| Molekylær formel | C11H10N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzoic Acid, 1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-2-pyrazolinone, 1-(p-Carboxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 4-(3-Methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzoic Acid, 4-(3-Methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic Acid, 4-(3-Methyl-5-oxopyrazol-1-yl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O3/c1-7-6-10(14)13(12-7)9-4-2-8(3-5-9)11(15)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | Cc1cc(O)n(n1)c2ccc(cc2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-1-yl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.21 |
| Formel vægt | 218.0691 |