Få mere at vide
1,4-Butanesultone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891101
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891101 250 mL
15881101 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891101 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8206650250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1633-83-6
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 136.17
Tekniske data
Smeltepunkt 12.5°C to 15.0°C
Tæthed 1.34 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 153°C/19 hPa
MDL nummer MFCD00006584
Mængde 250 mL
Synonym 1,4-Butanesultone, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone, 1,4-Butanesultone