Få mere at vide
1,4-Butanesulton, 99%
Artikelnummer. 11326746
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326746 100 g 100g
11316746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03992.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1633-83-6 | C4H8O3S | 136,17 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
1,4-Butanesulton er et alkyleringsmiddel, der anvendes i syntetisk kemi. Det tjener som træbeskyttelsesmiddel. Det anvendes som et mellemprodukt af det organiske sulfoneringsmiddel. Yderligere bruges det som et råmateriale til galvanisering af mellemprodukter. Ud over dette finder den anvendelse i aktive farmaceutiske ingredienser, fotografiske materialer, lithiumbatterier og overfladeaktive stoffer.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og methanol. Lidt blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1633-83-6
Molekylær formel C4H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 136.17
MDL nummer MFCD00006584
InChI nøgle MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
PubChem CID 15411
IUPAC navn oxathian 2,2-dioxid
SMIL O=S1(=O)CCCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Butanesultone
Smeltepunkt 12 °C til 15 °C
Tæthed 1.335
Kogepunkt 114 °C til 116 °C (1,5 mmHg)
Flammepunkt 153 °C (307 °F)
Brydningsindeks 1.464
Mængde 100 g
Beilstein 110588
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform og methanol. Let blandet med vand.
Formel vægt 136.17
Procent renhed 99%