Få mere at vide
1,4-Butanesulton, 99%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
1,4-Butanesulton er et alkyleringsmiddel, der anvendes i syntetisk kemi. Det tjener som træbeskyttelsesmiddel. Det anvendes som et mellemprodukt af det organiske sulfoneringsmiddel. Yderligere bruges det som et råmateriale til galvanisering af mellemprodukter. Ud over dette finder den anvendelse i aktive farmaceutiske ingredienser, fotografiske materialer, lithiumbatterier og overfladeaktive stoffer.
Opløselighed
Blandbar med chloroform og methanol. Lidt blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Butanesultone |
| Smeltepunkt | 12 °C til 15 °C |
| Tæthed | 1.335 |
| Kogepunkt | 114 °C til 116 °C (1,5 mmHg) |
| Flammepunkt | 153 °C (307 °F) |
| Brydningsindeks | 1.464 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 110588 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Blandet med kloroform og methanol. Let blandet med vand. |
| Vis mere |