Få mere at vide
1,4-Butanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Butanediyl Bismethanethiosulfonate |
| CAS | 55-99-2 |
| Molekylær formel | C6 H14 O4 S4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O4S4/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 1,4-bis(methylsulfonylsulfanyl)butane |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.43 |
| Formel vægt | 277.9775 |