Få mere at vide
1,4-Butanedisulfonic Acid (contains ~40% water), TRC
Artikelnummer. 30011189
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011189 10 g
30008264 5 g
30009514 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28206010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27665-39-0
Molekylær formel C4H10O6S2
Molekylvægt (g/mol) 218.25
Synonym 1,4-Disulfobutane
IUPAC navn butane-1,4-disulfonic acid
SMIL OS(=O)(=O)CCCCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Butanedisulfonic Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O6S2/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)
Formel vægt 217.9919