missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Butanedisulfonic Acid (contains ~40% water), TRC

Artikelnummer. 30008264
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008264 5 g
30011189 10 g
30009514 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2820605G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27665-39-0
Molekylær formel C4H10O6S2
Molekylvægt (g/mol) 218.25
Synonym 1,4-Disulfobutane
IUPAC navn butane-1,4-disulfonic acid
SMIL OS(=O)(=O)CCCCS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Butanedisulfonic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O6S2/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)
Formel vægt 217.9919
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.