Få mere at vide
1,4 Butanediol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11415865 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
4 L
4 x 4 L
6 x 1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11415865 4 x 4 L
11435416 4 L
11471135 6 x 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415865 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0230002316
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
1,4 Butanediol Certificeret, klar olieret væske
  • 1,4 Butanediol og dets derivater anvendes i fremstilling af tekniske plasttyper, polyurethaner, opløsningsmidler, elektroniske kemikalier og elastiske fibre.
Kemiske identifikatorer
CAS 110-63-4
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00002968
Synonym Butane-1,4-diol, 1,4-Butyleneglycol, 1,4-Dihdyroxybutane, Tetramethylene 1,4-diol
Tekniske data
Smeltepunkt 16 °C (litteratur)
Farve ≤10 (APHA)
Tæthed 1,017 g/ml ved 25 °C (lit.)
Kogepunkt 230 °C (litteratur)
Flammepunkt 110 °C / 273,2 °F (bogstaveligt)
Assay Procent Noter ≥99,0 %
Molekylær formel HO(CH2)4OH
Brydningsindeks n20/D 1.445 (bogstaveligt)
Mængde 4 x 4 L
Beilstein 1633445
Dampdensitet 3,1g/L (vs. luft)(Bogstaveligt)
Damptryk < 1 hPa ved 20 °C (bogstaveligt)
Grad Certificeret
Fysisk form Olieagtig væske