Få mere at vide
1,4-Butanediol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458350
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458350 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458350 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1275.52
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Butanediol
CAS 110-63-4
Analyt- eller komponentnavne 1,4-Butanediol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol, 1,4-Dihydroxybutane, 1,4-Tetramethylene glycol, 1,4BD, Butylene glycol, Dabco DBO, Diol 14B, NSC 406696, Polycure D, Sucol B, Tetramethylene 1,4-diol, Tetramethylene glycol, Vibracure A 250, ZM 0025
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Løsningstype Fedt
SMIL OCCCCO
IUPAC navn butan-1,4-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Mængde 10 mg
Formel vægt 90,0681 g/mol