missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Butanediol Dimethylacrylate, TRC

Artikelnummer. 30179931
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179931 1 g
30179827 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7100331G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2082-81-7
Molekylær formel C12 H18 O4
Molekylvægt (g/mol) 226.2689
Synonym 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,4-butanediyl ester (9CI), Methacrylic acid, tetramethylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Butanediol, dimethacrylate (8CI), 1,4-Butylene dimethacrylate, 1,4-Butylene glycol dimethacrylate, 1,4-Tetramethylene dimethacrylate, BDDMA, BDMA, Butanediol dimethacrylate, DMM 4, Light Ester 1.4BG, Mhoromer MFM 405, NK Ester BD, Oligotetramethylene glycol dimethacrylate, SR 214, SR 214B, SR 214E, Sartomer 214, Tetramethylene dimethacrylate, Tetramethylene glycol dimethacrylate, Tetramethylene methacrylate, Visiomer 1,4-BDDMA, n-Butane-1,4-diyl dimethacrylate, 1,4-Butanediol Dimethacrylate, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,4-butanediyl) ester
IUPAC navn 4-(2-methylprop-2-enoyloxy)butyl 2-methylprop-2-enoate
SMIL CC(=C)C(=O)OCCCCOC(=O)C(=C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Butanediol Dimethacrylate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H18O4/c1-9(2)11(13)15-7-5-6-8-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
Formel vægt 226.1205
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.