Få mere at vide
1,4-Butanediol Dimethylacrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Butanediol Dimethacrylate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O4/c1-9(2)11(13)15-7-5-6-8-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3 |
| Formel vægt | 226.1205 |