missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,4-Butanediol dimethacrylate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30310453
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310453 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310453 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10861330AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Butanediol Dimethacrylate
CAS 2082-81-7
Analyt- eller komponentnavne 1,4-Butanediol Dimethacrylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,4-butanediyl ester (9CI), Methacrylic acid, tetramethylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Butanediol, dimethacrylate (8CI), 1,4-Butylene dimethacrylate, 1,4-Butylene glycol dimethacrylate, 1,4-Tetramethylene dimethacrylate, BDDMA, BDMA, Butanediol dimethacrylate, DMM 4, Light Ester 1.4BG, Mhoromer MFM 405, NK Ester BD, Oligotetramethylene glycol dimethacrylate, SR 214, SR 214B, SR 214E, Sartomer 214, Tetramethylene dimethacrylate, Tetramethylene glycol dimethacrylate, Tetramethylene methacrylate, Visiomer 1,4-BDDMA, n-Butane-1,4-diyl dimethacrylate, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,4-butanediyl) ester
InChI formel InChI=1S/C12H18O4/c1-9(2)11(13)15-7-5-6-8-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
SMIL CC(=C)C(=O)OCCCCOC(=O)C(=C)C
IUPAC navn 4-(2-methylprop-2-enoyloxy)butyl 2-methylprop-2-enoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 226.2689
Mængde 1 ml
Formel vægt 226.1205 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.