Få mere at vide
1,4-butanediol diglycidylether, TRC
Artikelnummer. 30338946
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30338946 1 g
1 options
Artikelnummer. 30338946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7013651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(2,3-epoxypropyloxy)butane
CAS 2425-79-8
Molekylær formel C10 H18 O4
Mængde 1 g
Synonym Oxirane, 2,2'-[1,4-butanediylbis(oxymethylene)]bis-, Butane, 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)- (6CI,8CI), 2,2'-[1,4-Butanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butane, 1,4-Bis(glycidyloxy)butane, 1,4-Bis(oxiran-2-ylmethoxy)butane, 1,4-Butanediol diglycidyl ether, 1,4-Butylene glycol diglycidyl ether, 1,4-Diglycidyloxybutane, BDDGE, NSC 24834, Tetramethylene glycol diglycidyl ether, [Tetramethylenebis(oxymethylene)]dioxirane
InChI formel InChI=1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
SMIL C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
IUPAC navn 2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)butoxymethyl]oxiran
Molekylvægt (g/mol) 202.25
Formel vægt 202.1205