Få mere at vide
1,4-Butanediol diglycidylether, 96%
Beskrivelse
1,4-Butandiol diglycidylether anvendes til fremstilling af amylose, xylan og hydroxyethylcellulose, til tværbinding af polyethylenimin, der også fungerer som et hulblokerende lag i organiske solceller, til at tværbinde hyaluronsyre til hydrogeler og til aktivering af opløselige dextranpolymerer. Det er den mest almindeligt anvendte homobifunktionelle epoxidforbindelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-Butandiol diglycidylether anvendes til fremstilling af amylose, xylan og hydroxyethylcellulose, til tværbinding af polyethylenimin, der også fungerer som et hulblokerende lag i organiske solceller, til at tværbinde hyaluronsyre til hydrogeler og til aktivering af opløselige dextranpolymerer. Det er den mest almindeligt anvendte homobifunktionelle
epoxidforbindelse. Opløselighed
°
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Butanediol diglycidyl ether |
| Tæthed | 1.049 |
| Kogepunkt | 157 °C til 158 °C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 140 °C (284 °F) |
| Brydningsindeks | 1.455 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 115238 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (55,6 g/L ved 20 °C). |
| Formel vægt | 202.25 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,4-Butanediol diglycidyl ether
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Butanediol diglycidyl ether