Få mere at vide
1,4-Butanediol diglycidylether, 96%
Artikelnummer. 11353276
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353276 10 g 10g
11363276 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12632.09
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 2425-79-8 | C10H18O4 | 202,25 g/mol
1,4-Butandiol diglycidylether anvendes til fremstilling af amylose, xylan og hydroxyethylcellulose, til tværbinding af polyethylenimin, der også fungerer som et hulblokerende lag i organiske solceller, til at tværbinde hyaluronsyre til hydrogeler og til aktivering af opløselige dextranpolymerer. Det er den mest almindeligt anvendte homobifunktionelle epoxidforbindelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Butandiol diglycidylether anvendes til fremstilling af amylose, xylan og hydroxyethylcellulose, til tværbinding af polyethylenimin, der også fungerer som et hulblokerende lag i organiske solceller, til at tværbinde hyaluronsyre til hydrogeler og til aktivering af opløselige dextranpolymerer. Det er den mest almindeligt anvendte homobifunktionelle
epoxidforbindelse. Opløselighed
°
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2425-79-8
Molekylær formel C10H18O4
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00005146
InChI nøgle SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
PubChem CID 17046
IUPAC navn 2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)butoxymethyl]oxiran
SMIL C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Tæthed 1.049
Kogepunkt 157 °C til 158 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 140 °C (284 °F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 10 g
Beilstein 115238
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (55,6 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 202.25
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Butanediol diglycidyl ether