Få mere at vide
1,4-butandiol diglycidylether, 60%, teknisk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10105693 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10105693
Brand: Thermo Scientific Acros 154310025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2425-79-8
Molekylær formel C10H18O4
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00005146
InChI nøgle SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
PubChem CID 17046
IUPAC navn 2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)butoxymethyl]oxiran
SMIL C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Butanediol diglycidyl ether
Navn note 60%
CAS min % 50.0
Farve Gul
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 266.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 55% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4600 to 1.4650
Mængde 2.5 kg
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Solubility in water: 55,6g/L (20°C).
Viskositet <15 mPa.s (25°C)
Formel vægt 202.25
Procent renhed 60%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.