Få mere at vide
1,4-Butanediol diacrylat, 85+%, stikk. med 50-105 ppm hydroquinon
Beskrivelse
1,4-butandioldiacrylat anvendes som et multifunktionelt tværbinder. Det bruges i tørreteknologi til malerier, belægninger, blæk, harpiks og klæbemidler. Det tjener som et mellemprodukt til polymersyntese i den kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Butanediol diacrylate |
| Navn note | Stabiliseret med 50 til 105 ppm hydroquinon |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.051 g/mL |
| Kogepunkt | 83 °C (0,3 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Behageligt |
| Assay Procent Noter | (Reaktive estere) |
| Lineær formel | CH2=CHCO2(CH2)4O2CCH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.456 |
| Vis mere |