Få mere at vide
1,4-Butanediol diacrylate, 85+%, stab. with 50-105 ppm hydroquinone
Artikelnummer. 11313018
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313018 5 g 5g
11323018 25 g 25g
11303018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032780.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1070-70-8 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
1,4-butandioldiacrylat anvendes som et multifunktionelt tværbinder. Det bruges i tørreteknologi til malerier, belægninger, blæk, harpiks og klæbemidler. Det tjener som et mellemprodukt til polymersyntese i den kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1070-70-8
Molekylær formel C10H14O4
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00014940
InChI nøgle JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butanediol diacrylate, butylene diacrylate, butanediol diacrylate, tetramethylene glycol diacrylate, 1,4-butylene glycol diacrylate, tetramethylene acrylate, tetramethylene diacrylate, 1,4-butylene diacrylate, 1,4-butanediyl diacrylate, 1,4-butanediyl bisacrylate
PubChem CID 70613
SMIL C=CC(=O)OCCCCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Butanediol diacrylate
Navn note Stabilized with 50 to 105 ppm hydroquinone
Farve Farveløs
Tæthed 1.051 g/mL
Kogepunkt 83°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pleasant
Assay Procent Noter (Reaktive estere)
Lineær formel CH2=CHCO2(CH2)4O2CCH=CH2
Brydningsindeks 1.456
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1777487
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
IUPAC navn 4-(prop-2-enoyloxy)butylprop-2-enoat
Formel vægt 198.22
Procent renhed ≥85%
Fysisk form Væske