Få mere at vide
1,4-Butanediol diacrylate, 85+%, stab. with 50-105 ppm hydroquinone
Artikelnummer. 11303018
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11303018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032780.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1070-70-8 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
1,4-butandioldiacrylat anvendes som et multifunktionelt tværbinder. Det bruges i tørreteknologi til malerier, belægninger, blæk, harpiks og klæbemidler. Det tjener som et mellemprodukt til polymersyntese i den kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1070-70-8
Molekylær formel C10H14O4
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00014940
InChI nøgle JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butanediol diacrylate, butylene diacrylate, butanediol diacrylate, tetramethylene glycol diacrylate, 1,4-butylene glycol diacrylate, tetramethylene acrylate, tetramethylene diacrylate, 1,4-butylene diacrylate, 1,4-butanediyl diacrylate, 1,4-butanediyl bisacrylate
PubChem CID 70613
SMIL C=CC(=O)OCCCCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Butanediol diacrylate
Navn note Stabilized with 50 to 105 ppm hydroquinone
Farve Farveløs
Tæthed 1.051 g/mL
Kogepunkt 83°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pleasant
Assay Procent Noter (Reaktive estere)
Lineær formel CH2=CHCO2(CH2)4O2CCH=CH2
Brydningsindeks 1.456
Mængde 100 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1777487
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
IUPAC navn 4-prop-2-enoyloxybutylprop-2-enoat
Formel vægt 198.22
Procent renhed ≥85%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Butanediol diacrylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-Butanediol diacrylate