Få mere at vide
1,4-Butanediol-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Butanediol-D10 |
| CAS | 71760-76-4 |
| Molekylær formel | C4 D10 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diol-d2 (9 CI), 1,4-Butanediol-d10, 1,4-Butanediol-D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuterio-1,4-dideuteriooxybutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.1826 |
| Formel vægt | 100.1308 g/mol |
| Vis mere |