Få mere at vide
1,4-butan sulton, TRC
Artikelnummer. 17981695
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17981695 100 g
17933595 25 g
17923605 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17981695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB689945100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1633-83-6
Molekylær formel C4 H8 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 136.17
Synonym 1,2-Oxathiane 2,2-Dioxide, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic Acid δ-Sultone, 1,4-Butane Sultone, Butane Sultone, NSC 71999, δ-Butane Sultone, δ-Valerosultone, Sulfobutylbetadex EP impurity B
IUPAC navn oxathin 2,2-dioxid
SMIL O=S1(=O)CCCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Butane sultone
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Formel vægt 136.0194