Få mere at vide
1,4-butan sulton, 99+%
Artikelnummer. 10590161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10590161 25 mL Glasflaske 25ml
10234610 100 mL Glasflaske 100ml
10388603 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10590161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107670250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1633-83-6 | C4H8O3S | 136,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1633-83-6
Molekylær formel C4H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 136.17
MDL nummer MFCD00006584
InChI nøgle MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
PubChem CID 15411
IUPAC navn oxathian 2,2-dioxid
SMIL O=S1(=O)CCCCO1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Butane sultone
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 12,5 °C til 15,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3310g/mL
Kogepunkt 153 °C (19,0 HPA)
Flammepunkt 154 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4600 til 1,4640
Mængde 25 mL
Beilstein 19, V,1, 10
Specifik vægtfylde 1.331
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 54 g/L (20 °C), nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform
Formel vægt 136.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Butane sultone
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.