Få mere at vide
1,4-Butandiisothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11317306
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317306 5 g 5g
11307306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09234.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4430-51-7 | C6H8N2S2 | 172,264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4430-51-7
Molekylær formel C6H8N2S2
Molekylvægt (g/mol) 172.264
MDL nummer MFCD00041136
InChI nøgle RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butane diisothiocyanate, butane, 1,4-diisothiocyanato, tetramethylene diisothiocyanate, #
PubChem CID 138238
IUPAC navn 1,4-diisothiocyanatobutan
SMIL C(CCN=C=S)CN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Butane diisothiocyanate
Smeltepunkt 30 °C til 33 °C
Kogepunkt 170 °C (11 mmHg)
Lugt Irriterende
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 1757138
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 172.27
Procent renhed 98%