missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Butane-d8-dithiol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Butanedithiol-D8 |
| CAS | 1219805-46-5 |
| Molekylær formel | C4 D8 H2 S2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,4-Butanedithiol-D8, 1,4-Butane-d8-dithiol, 1,4-Dimercaptobutane-d8, 1,4-Dithiolbutane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10S2/c5-3-1-2-4-6/h5-6 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutane-1,4-dithiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.3015 |
| Formel vægt | 130.0726 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?