Få mere at vide
1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine 2HCl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-D4 Dihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-6H2;1H/i1D2,2D2; |
| Formel vægt | 164.08 |