Få mere at vide
1,4-Butane-1,1,4,4-d4-diol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Butanediol-1,1,4,4-D4 |
| CAS | 36684-44-3 |
| Molekylær formel | C4 D4 H6 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1,4-Butane-1,1,4,4-d4-diol (9 CI), 1,1,4,4-Tetradeutero-1,4-butanediol, 1,4-Butanediol-1,1,4,4-d4, 1,4-Butanediol-1,1,4,4-D4, 1,4-Butanediol-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6 H,1-4H2/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)CCC([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,1,4,4-tetradeuteriobutane-1,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.1457 |
| Formel vægt | 94.0932 g/mol |
| Vis mere |