Få mere at vide
1-(4-Bromphenyl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691265
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10691265 1 g 1g
10239942 250 mg 250mg
10356284 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10691265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30110DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 22090-26-2
Molekylær formel C10H12BrN
Molekylvægt (g/mol) 226.117
InChI nøgle BVEGBJXZICCEQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl pyrrolidine, n-4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromophenyl-pyrrolidine, acmc-209frt, 4-pyrrolidinobromobenzene, 4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromo-phenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-bromophenyl, 4-bromo-1-1-pyrrolidinyl benzene
PubChem CID 7016457
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)pyrrolidin
SMIL C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 226.12
Procent renhed 97%