Få mere at vide
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one, 98%
Artikelnummer. 11410030
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410030 1 g 1g
11420030 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50563.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7661-32-7 | C10H10BrNO | 240.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7661-32-7
Molekylær formel C10H10BrNO
Molekylvægt (g/mol) 240.1
MDL nummer MFCD00138502
InChI nøgle YINFEFUSAQRZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl pyrrolidin-2-one, 1-4-bromophenyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl-2-pyrrolidone, pubchem9356, p-bromo-phenylpyrrolidone, acmc-209p4u, buttpark 32\07-61, n-4-bromophenyl-2-pyrrolidinone, 1-4-bromophenyl pyrrolidine-2-one
PubChem CID 736110
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)pyrrolidin-2-on
SMIL C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
Kogepunkt 98°C to 101°C
Mængde 1 g
Formel vægt 240.1
Procent renhed 98%