Få mere at vide
1-(4-Bromophenyl)piperidin, 97%
Artikelnummer. 15463648
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463648 5 g 5g
15453648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57102.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 22148-20-5 | C11H14BrN | 240,144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22148-20-5
Molekylær formel C11H14BrN
Molekylvægt (g/mol) 240.144
MDL nummer MFCD04112533
InChI nøgle OACWQRGNHICZFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl piperidine, 1-4-bromo-phenyl-piperidine, piperidine, 1-4-bromophenyl, piperidine,1-4-bromophenyl, acmc-1cpan, 4-bromophenyl piperidine, n-4-bromophenyl piperidine, 1-piperidino-4-bromobenzene, amth037
PubChem CID 7016460
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)piperidin
SMIL C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromophenyl)piperidine
Mængde 5 g
Formel vægt 240.14
Procent renhed 97%