Få mere at vide
1-(4-Bromophenyl)piperidin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Bromophenyl)piperidin-2-one |
| CAS | 27471-43-8 |
| Molekylær formel | C11H12BrNO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12BrNO/c12-9-4-6-10(7-5-9)13-8-2-1-3-11(13)14/h4-7H,1-3,8H2 |
| SMIL | Brc1ccc(cc1)N2CCCCC2=O |
| IUPAC navn | 1-(4-bromophenyl)piperidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.12 |
| Formel vægt | 253.0102 |