missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol |
| CAS | 1202028-71-4 |
| Molekylær formel | C11 H11 Br N2 O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11BrN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-6,15H,7H2,1H3 |
| SMIL | Cc1c(CO)cnn1c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC navn | [1-(4-bromophenyl)-5-methylpyrazol-4-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.122 |
| Formel vægt | 266.005 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?