missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4-(Bromomethyl)phenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-(Bromomethyl)phenyl)ethanone |
| CAS | 51229-51-7 |
| Molekylær formel | C9 H9 Br O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Bromomethylphenyl)ethanone, 4-Acetylbenzyl Bromide, 4'-(Bromomethyl)acetophenone, p-(Bromomethyl)acetophenone, p-Acetylbenzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[4-(bromomethyl)phenyl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.071 |
| Formel vægt | 211.984 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?