Få mere at vide
1-(4-Bromobutyl)-3,4-dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Bromobutyl)-3,4-dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 1424857-68-0 |
| Molekylær formel | C13H16BrNO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 1-(4-bromobutyl)-3,4-dihydro-7-hydroxy-, 1-(4-Bromobutyl)-7-hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16BrNO2/c14-7-1-2-8-15-12-9-11(16)5-3-10(12)4-6-13(15)17/h3,5,9,16H,1-2,4,6-8H2 |
| SMIL | Oc1ccc2CCC(=O)N(CCCCBr)c2c1 |
| IUPAC navn | 1-(4-bromobutyl)-7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.18 |
| Formel vægt | 297.0364 |