missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 37074-40-1 |
| Molekylær formel | C9H9BrO |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-6-5-8(7(2)11)3-4-9(6)10/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)C)Br |
| IUPAC navn | 1-(4-bromo-3-methylphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.07 |
| Formel vægt | 211.9837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?