missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30345771
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345771 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41757550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid
CAS 1179507-09-5
Molekylær formel C10H5N3O2F3Br
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H5BrF3N3O2/c11-5-1-2-8(6(3-5)10(12,13)14)17-4-7(9(18)19)15-16-17/h1-4H,(H,18,19)
SMIL OC(=O)c1cn(nn1)c2ccc(Br)cc2C(F)(F)F
IUPAC navn 1-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]triazole-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 336.06
Formel vægt 334.9517
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.