Få mere at vide
1-(4-brom-2-thienyl)ethan-1-on, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384382
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10384382 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10394382 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10384382 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10200DA
Kemiske identifikatorer
CAS 7209-11-2
Molekylær formel C6H5BrOS
Molekylvægt (g/mol) 205.07
MDL nummer MFCD01566552
InChI nøgle HXVLWNKFMNRJED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromothiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-4-bromothiophene, 1-4-bromo-2-thienyl ethan-1-one, 1-4-bromo-2-thienyl-1-ethanone, 1-4-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 4-bromo-2-acetylthiophene, 1-4-bromo-2-thienyl ethanone, ethanone,1-4-bromo-2-thienyl, ethanone, 1-4-bromo-2-thienyl, 4-bromo-2-acetyl-thiophene
PubChem CID 2735237
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromo-2-thienyl)ethan-1-one
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205.07
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk