Få mere at vide
1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30347707
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30347707 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30347707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68758025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
CAS 2518235-39-5
Molekylær formel C16H16BrF
Mængde 25 mg
Synonym 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
InChI formel InChI=1S/C16H16BrF/c17-12-4-7-16(13-5-2-1-3-6-13)14-8-10-15(18)11-9-14/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2
SMIL BrCCCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(F)C=C2
IUPAC navn 1-(4-bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 307.2
Formel vægt 306.04