Få mere at vide
1-(4-brom-1,3-thiazol-2-yl)-4-methylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642675
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10642675 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10402074 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642675 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC77310DE
Kemiske identifikatorer
CAS 919352-66-2
Molekylær formel C8H12BrN3S
Molekylvægt (g/mol) 262.17
MDL nummer MFCD09878991
InChI nøgle GHLARJPRKBAWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl-4-methylpiperazine, 4-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole, 4-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl-1,3-thiazole, 1-4-bromo-thiazol-2-yl-4-methyl-piperazine, 4-bromo-2-4-methylpiperazinyl-1,3-thiazole, piperazine, 1-4-bromo-2-thiazolyl-4-methyl, 2-4-methylpiperazin-1-yl-4-bromothiazole, 4-bromo-2-n-methylpiperazin-1-yl thiazole
PubChem CID 43811061
IUPAC navn 4-brom-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,3-thiazol
SMIL CN1CCN(CC1)C1=NC(Br)=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)-4-methylpiperazine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 262.17
Procent renhed 97%