Få mere at vide
1,4-bis(trimethylsilyl)tetrafluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453337
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453337 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15453337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26009.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16956-91-5 | C12H18F4Si2 | 294.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Smeltepunkt 53°C to 55°C
CAS 16956-91-5
Mængde 1 g
Molekylær formel C12H18F4Si2
MDL nummer MFCD00093109
Synonym 1,4-bis trimethylsilyl tetrafluorobenzene, trimethyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trimethylsilyl phenyl silane, acmc-20ap2x, 1,4-bis-trimethylsilyl tetrafluorobenzene, perfluoro-1,4-phenylene bis trimethylsilane, tetrafluoro-1,4-phenylenebis trimethylsilane, 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-bis trimethylsilyl-benzene, benzene,1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-bis trimethylsilyl, trimethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trimethylsilylphenyl silane
InChI nøgle RIGHSQASRZUCPK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)[Si](C)(C)C)F)F
IUPAC navn trimethyl-(2,3,5,6-tetrafluor-4-trimethylsilylphenyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 294.44
PubChem CID 2769673
Formel vægt 294.44
Procent renhed 99%