Få mere at vide
1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzen, 98%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene |
| Smeltepunkt | 119 °C til 121 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2840618 |
| Formel vægt | 270.53 |
| Procent renhed | 98% |